Learn More
Kartell™ Kühlboxen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10074510
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
32 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10074510 25 l 1 Stück
10390071 32 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10074510
Marke: Kartell™ 0370500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und transportieren Sie die Proben in einer thermisch isolierten, ungiftigen Box. Kartell™ quadratische Frigo-Boxen sind durch eine Polyurethan-Isolierung und eine stoßfeste Polystyrol-Zusammensetzung absolut lebensmittelsicher.
  • Tiefkühlbehälter
  • Aus schlagfestem thermoplastischem Material
  • Thermisch isoliert mit einer Polyurethan-Isolierung
  • Ungiftig und daher 100%ig lebensmittelsicher
Spezifikation
Höhe (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Abmessungen (L x B x H) 230 x 400 x 350 mm
Material Polystyrol
Typ Frigo-Box
Kapazität (metrisch) 25 l