Learn More
Cole-Parmer™ Hexagonale Wägeschalen aus Polystyrol
Product Code. 11807232 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Unit Size:
500 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
11807232 20 mL 500 Stück
11817232 50 mL 500 Stück
11837232 350 mL 500 Stück
11827232 200 mL 500 Stück
4 options
Product Code. 11807232
Brand: Cole-Parmer™ 0101810
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Wägeschalen eignen sich für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung. Hexagonale Wägeschalen aus Polystyrol sind zum Wiegen, Abgeben oder Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen konzipiert. Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
  • Durchscheinend, anti-statisch, aus Polystyrol
  • Beständig gegen die meisten verdünnten Säuren, wässrigen Lösungen und Flüssigkeiten auf Alkoholbasis
  • Universalprobenhalter
  • Einzigartige sechseckige Konstruktion für rutschfeste Handhabung und sicheres Ausgießen
  • Einwegprodukt
  • Biologisch inert
Specifications
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Hexagonal
Typ Antistatisches Waageschälchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Wiegen, Abgeben oder Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen
Größe S
Tiefe (metrisch) 1 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (metrisch) 4.4 cm