Beschreibung
- Durchscheinend, anti-statisch, aus Polystyrol
- Beständig gegen die meisten verdünnten Säuren, wässrigen Lösungen und Flüssigkeiten auf Alkoholbasis
- Universalprobenhalter
- Einzigartige sechseckige Konstruktion für rutschfeste Handhabung und sicheres Ausgießen
- Einwegprodukt
- Biologisch inert
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 350 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Hexagonal |
| Typ | Antistatisches Waageschälchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Wiegen, Abgeben oder Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen |
| Größe | XL |
| Tiefe (metrisch) | 25.4 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Mehr anzeigen |