Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 500/Packung |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Verteiler |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Streuer eliminieren die Flammenbildung für eine sichere und bequeme Probenbeschichtung |