Learn More
ratiolab™ Makroküvetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 10499652
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10499652 4 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499652 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2711110
Menge Preis
1 16.60 € / 100 Stück
10 15.80 € / 100 Stück
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Küvetten für konstantere Probentemperaturen bei photometrischen Messungen. ratiolab™ Makro Macro Q-VETTES bieten einen ausgezeichneten optischen Transmissionsbereich und dünne Wände für verbesserte Wärmeübertragung.
Die optimierte Form sowie die geringe Wanddicke der Küvetten gewährleisten eine bessere Wärmeübertragung und damit konstantere Probentemperaturen bei photometrischen Messungen.
  • Aus hochtransparentem Polystyrol (PS)
  • Für einen Wellenlängenbereich von 340 bis 900 nm
  • Äußerst geringe Abweichungen der Extinktionswerte
  • Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
  • Kavitätensortierte Fertigung
  • Pfadlänge 10 mm
  • Außenmaße 12.5 x 12.5 x 45 mm
  • Lieferung in praktischen Styroporgestellen: 100 Identische Küvetten im Styroporgestell mit verschließbarem Deckel
Spezifikation
Typ Makroküvette
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kapazität (metrisch) 4 mL
Material Glas, Polystyrol
Enthält Verschließbarer Deckel
Menge 100/Packung
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm