Learn More
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapazität (metrisch):
4 mL
Förpackningsstorlek:
1000 Stück
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makroküvette |
| Einwegprodukt | Nein |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 100/Pckg. |
| Wavelength Range | 220 bis 900 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering