Learn More
VITLAB™ Nichtsterile Pipetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 16563592
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
200 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
16563592 10 ml 100 Stück
16503592 1 ml 200 Stück
15201539 1 ml -
16523592 2 ml 200 Stück
15221539 2 ml -
16543592 5 ml 100 Stück
15261549 5 ml 10 Stück
15291549 10 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16563592 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 161019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.21 €
    71.00 € / 100 Stück
    Sparen 5.21 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 0,10 ml
Menge 10er-Packung
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Pipette