Learn More
Kartell™ Petrischalen aus Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
| Anzahl pro Packung | 180 |
| Lüftung | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |