Learn More
Sterilin™ Petrischalen aus Polystyrol
Click to view available options
Menge:
600 Kartons
Packungsgröße:
600 Stück
Beschreibung
- Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
- Ideal for use in automatic plate pourers
- For in vitro use only
- Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Aseptically Manufactured |
| Typ | Petrischale |
| Menge | 600 Kartons |
| Lüftung | 3 |
| Höhe (metrisch) | 14.1 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |