Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 11739452
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Lüftung:
Ja
Nr.
Menge:
120/Packung
240/Packung
360/Packung
420/Packung
480/Packung
600/Packung
740/Packung
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
360 Stück
420 Stück
480 Stück
600 Stück
740 Stück
Artikelnummer. 11739452
Marke: Greiner Bio-One 637161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
  • Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
  • Einfach stapelbar
  • Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Stapelbar
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Wellanzahl 3
Menge 480/Packung
Lüftung Ja
Dimensions (Dia. x H) 94 x 15 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm