Learn More
Cole-Parmer™ Probenfläschchen aus PS mit PE-Verschlusskappe
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11,1 l
25.9 ml
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Die Fläschchen widerstehen normaler Zentrifugation
- Aus Polystyrol mit Verschlusskappen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19.1 mm |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) | 11,1 l |
| Anzahl pro Packung | 144 |
| Verschlusstyp | Snap Cap |
| Höhe (metrisch) | 47.6 mm |
| Typ | Sample Vial |