Learn More
Cole-Parmer™ Probenfläschchen aus PS mit PE-Verschlusskappe
Artikelnummer. 11721329 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11,1 l
25.9 ml
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11721329 25.9 ml 144 Stück
11711329 11,1 l 144 Stück
2 options
Artikelnummer. 11721329
Marke: Cole-Parmer™ 0610220
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Probenfläschchen eignen sich zur Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen. Cole Parmer™ Probenfläschchen mit Schnappverschluss sind transparent, langlebig und leicht.
  • Die Fläschchen widerstehen normaler Zentrifugation
  • Aus Polystyrol mit Verschlusskappen aus Polyethylen
Spezifikation
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 28.57 mm
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) 25.9 ml
Anzahl pro Packung 144
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 33,3 mm
Produkttyp Probenfläschchen