Spezifikation
| Säulenchemie | Polystyrol |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 180 bar (2610 psi) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | Gehäuse L21 |
| Stationäre Phase | PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) |
| Mehr anzeigen |