Learn More
Macherey-Nagel™ RP-HPLC-Trennsäule mit Polystyrolharz
Artikelnummer. p-8012404 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10409741
Marke: Macherey-Nagel™ 719454
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Polystyrol
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 180 bar (2610 psi)
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 13
Porengröße 100 Å
USP-Typ Gehäuse L21
Stationäre Phase PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Verpackungsmaterial Polymer
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase
Material Polystyrol
Typ RP HPLC-Trennsäule