Learn More
Gosselin™ Runde Petrischale aus Polystyrol mit doppeltem Außenbeutel
Artikelnummer. 15468784
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
825 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15468784 100 mm 825 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468784 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. BP90B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 €
    152.49 € / 825 Stück
    Sparen 142.51 €
    48% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für verschiedenste Anwendungsbereiche wie z. B. Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie.
  • Zum Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen wie Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie
Compliance
EG N1935/2004, ISO 11137, STERILITÄT R SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG N1935/2004, ISO 11137: STERILITÄT R SAL 10-6
Beschreibung Doppelter Außenbeutel mit Rückverfolgbarkeitszertifikat
Farbe Naturfarben
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Petrischale
Wellanzahl 1
Menge 33/Beutel
Größe 15 x 100 mm
Lüftung Null
Höhe (metrisch) 41 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm