Learn More
Fisherbrand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Mikroküvette |
| Einwegprodukt | Ja |
| Kapazität (metrisch) | 1.6 mL |
| Material | Polystyrol |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 400 bis 800 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |