Learn More
Ratiolab™ Serologische Pipetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 10150843
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10150843 10 ml 200 Stück
10726334 5 mL 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150843 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 3110011
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Spezifikation
Material Polystyrol aus Glas
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,1 mL
Negative Graduierungen 3 mL
Menge 200/Packung
Verpackungsart Kunststoff/Papier
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 295 mm
Typ Serologische Pipette