Learn More
BRAND™ Polystyrol-Objektträgerboxen
Artikelnummer. p-8010372 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
25
50
100
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektträgerkapazität unitSize
10212291 50 1 Stück
10758721 25 1 Stück
10222291 100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212291 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 475900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polystyrol. Schützt Mikroskopobjektträger vor Bruch.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Zum Gebrauch mit Mikroskopobjektträgern
  • Abmessungen: 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 50
Gerät fasst 50 Objektträger
Länge (metrisch) 76 mm
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Breite (metrisch) 26 mm