Learn More
Kartell™ Probenbehälter aus Polystyrol
Artikelnummer. 10674042
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10674042 32 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10674042 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    149.97 € / 1000 Stück
    Sparen 26.03 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus transparentem Polystyrol mit sicherem Schnappverschluss aus Polyethylen. Kartell™ Probenbehälter aus Polystyrol eignen sich optimal zur Aufbewahrung, Entnahme und zum Transport von Proben.
  • Kristallklare Konstruktion aus Polystyrol
  • CE-IVD-genehmigt
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Kapazität (metrisch) 32 mL
Zertifizierung/Konformität CE und IVD
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Schnappverschluss
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Aufbewahrung, Entnahme und den Transport von Proben
Höhe (metrisch) 32 mm
Enthält Polyethylen-Deckel
Menge 1.000/Packung