Learn More
Polystyrol-Standard, Molekulargewicht 30,000, Mw/Mn 1.06, Thermo Scientific™
Product Code. p-4824884
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
Product Code. 11304917
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041930.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9003-53-6
Summenformel (C8H8)n
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Polystyrene standard
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 30, 000, Mw/Mn 1.06
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
IUPAC-Name Styrol