Learn More
Polystyrol-Standard, Molekulargewicht 30,000, Mw/Mn 1.06, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polystyrene standard |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | M.W. 30, 000, Mw/Mn 1.06 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | Styrol |
| Geruch | Geruchsneutral |