Learn More
VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 16573592
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduierungen:
0,01 ml
0.01 ml
0,10 ml
0,20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
200 Stück
25 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
16573592 25 ml 0,20 ml 200 Stück
10244361 25 ml 0,20 ml 1 Stück
10492745 1 ml 0.01 ml 25 Stück
15211539 2 ml 0,01 ml 25 Stück
16513592 2 ml 0,01 ml 1000 Stück
15251549 5 ml 0,10 ml 25 Stück
16533592 5 ml 0,10 ml 500 Stück
15281549 10 ml 0,10 ml 25 Stück
16553592 10 ml 0,10 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16573592 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 162510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 €
    334.00 € / 200 Stück
    Sparen 49.00 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für bequemes und einfaches steriles Pipettieren konzipiert. Sterile VITLAB™ Pipetten aus Polystyrol sind Einweg-Pipetten mit Graduierung, die einzeln mit einem mitgelieferten Filter verpackt sind. Sie bestehen aus kristallklarem, pyrogenfreiem Polystyrol und sind in verschiedenen Volumina erhältlich.
VITLAB™ Pipetten werden während der Produktion einzeln volumetrisch vermessen und mit einer Kalibriermarkierung versehen. Diese graduierten Pipetten verfügen über ein Nennvolumen am Boden und einen vollständigen Auslauf nur für das Nennvolumen. Sie sind Einwegprodukte und gebrauchsfertig für Laboranwendungen.
  • Kristallklar und mit einer aufgedruckten Skala zum einfachen Ablesen von Teilvolumen
  • Mit Baumwollfilter
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Hergestellt aus pyrogenfreiem Polystyrol
    • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
    • Hohe Bruchfestigkeit
    • Praktische Einwegfunktion
  • Hergestellt nach der Norm für Glaspipetten
    • Entsprechen Klasse B nach DIN EN ISO 835
    • Mit Barcode-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 0,20 ml
Menge 10er-Packung
Farbe Kristallklar
Volumen (metrisch) 25 ml
Typ Pipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch