Learn More
Azpack™ Lagerungskästen aus Polystyrol
Artikelnummer. 12368278
Click to view available options
Länge (metrisch):
58 mm
79 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
22 mm
29 mm
Enthält:
Deckel mit Kugelscharnier
Schiebedeckel
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
Artikelnummer. 12368278
Marke: Azpack™ 12368278
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Problemlose Sicht auf den Inhalt dank der kristallklaren Konstruktion. Azpack™ Aufbewahrungskästen aus Polystyrol helfen bei der Organisation von Laborwerkzeugen und -materialien.
  • Aus durchsichtigem Polystyrol
  • Aufsteckbarer, aufklappbarer oder loser Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Verschlusstyp Klappdeckel
Farbe Transparent
Material Polystyrol
Form Rechteck
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Deckel mit Kugelscharnier
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 24 Packung
Länge (metrisch) 58 mm
Innenlänge (metrisch) 54 mm
Breite (metrisch) 58 mm
Innenbreite (metrisch) 53 bis 54 mm
Höhe (metrisch) 10 mm
Innenhöhe (metrisch) 6 mm