Learn More
Cole-Parmer™ Transportbehälter aus Polystyrol
Artikelnummer. 15243338 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
114.3 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 15243338
Marke: Cole-Parmer™ 0681612
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Verschlusstyp Schnappabdeckung
Material PS (Polystyrol)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Materialhandhabung
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Menge 24/Packung
Länge (metrisch) 21 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Breite (metrisch) 209.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 114.3 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,375 in.