Learn More
Buerkle™ Volumetrische Löffel aus Polystyrol
Artikelnummer. 13447888 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 13447888
Marke: Buerkle™ 53340010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Fassungsvermögen ist in den Löffelgriff eingeprägt. Erhältlich als Set mit 8 volumetrischen Löffeln oder separat in Beuteln mit je 100 volumetrischen Löffeln.
  • Blaues Polystyrol
  • Runde Form, einfaches Entleeren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 ml
Farbe Blau
Produkttyp Volumetrische Löffel
Material Polystyrol