Beschreibung
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Antistatische Oberflächen verhindern ein Anhaften der Materialien
- Die leichte und flache Bauweise verhindert Störungen beim Wägen
- Die Wanddicke beträgt etwa 0.2 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | Polystyrol |
| Form | Diamantförmig |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Wiegeanwendungen |
| Dicke | 0.2 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 67 x 47 x 14 mm |
| Länge (metrisch) | 67 mm |