Learn More
Brand™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10449332 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
100 mL
250 mL
Länge (metrisch):
44 mm
84 mm
140 mm
Breite (metrisch):
44 mm
84 mm
140 mm
Höhe (metrisch):
7 mm
21 mm
24 mm
Packungsgröße:
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10449332 100 mL 84 mm 84 mm 24 mm 500 Stück
10375231 250 mL 140 mm 140 mm 21 mm 500 Stück
10739011 7 mL 44 mm 44 mm 7 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10449332 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 155542
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus stoßdämpfendem Polystyrol. BRAND™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol in leichter, flacher Konstruktion eignen sich optimal zum Abwiegen. Antistatisch. Die Wanddicke beträgt etwa 0,2 mm.
  • Aus stoßdämpfendem Polystyrol.
  • Antistatisch.
  • Leichte und flache Bauweise.
  • Ideal für Wiegeanwendungen.
  • Wandstärke ca. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Wägeschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Wiegeanwendungen
Dicke 0.2 mm
Abmessungen (L x B x H) 84 x 84 mm; 84 x 84 x 24 mm
Länge (metrisch) 84 mm
Breite (metrisch) 84 mm
Höhe (metrisch) 24 mm