Learn More
Polysucrose 400, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463692 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463692 100 g 100 Gramm
11443692 10 g -
11453692 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463692 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215632880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 €
    344.40 € / 100 Gramm
    Sparen 17.60 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 26873-85-8
Summenformel C15H27ClO12
Molekulargewicht (g/mol) 434.819
MDL-Nummer MFCD00081599
InChI-Schlüssel IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC-Name 2-(chlormethyl)oxiran(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysaccharose 400
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Formelmasse ≈400,000