Learn More
Masterflex™ Wasserdurchflussmessgerät aus Polysulfon
Product Code. 11759918 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Wasserflussrate:
12 bis 115 LPM
15 bis 155 LPM
3 bis 38 LPM
7,5 bis 75 LPM
Unit Size:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wasserflussrate Unit Size
11759918 7,5 bis 75 LPM 1 Stück
11769918 12 bis 115 LPM 1 Stück
11779918 15 bis 155 LPM 1 Stück
11749918 3 bis 38 LPM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11759918 Supplier Masterflex™ Supplier No. 3247201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 €
    664.28 € / 1 Stück
    Sparen 77.72 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Typ Durchflussmesser mit variablem Bereich
Genauigkeit ±3% (Endwert)
Float Material Edelstahl (316)
Nenndruck 150 psig
Anschlüsse 1 in. NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-, Hochleistungs- oder UltraPure-Durchflussmesser
Höhe (metrisch) 370 mm
Temperatur (metrisch) 100 °C
Wasserflussrate 7,5 bis 75 LPM