Learn More
Masterflex™ Wasserdurchflussmessgerät aus Polysulfon
Artikelnummer. 11769918
Ansicht ändern
Click to view available options
Wasserflussrate:
12 bis 115 LPM
15 bis 155 LPM
3 bis 38 LPM
7,5 bis 75 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wasserflussrate unitSize
11769918 12 bis 115 LPM 1 Stück
11779918 15 bis 155 LPM 1 Stück
11749918 3 bis 38 LPM 1 Stück
11759918 7,5 bis 75 LPM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11769918 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3247202
Verfügbar ab: 31-08-2026
Spezifikation
Typ Durchflussmesser mit variablem Bereich
Genauigkeit ±3% (Endwert)
Float Material Edelstahl (316)
Nenndruck 150 psig
Anschlüsse 1 in. NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-, Hochleistungs- oder UltraPure-Durchflussmesser
Höhe (metrisch) 370 mm
Temperatur (metrisch) 100 °C
Wasserflussrate 12 bis 115 LPM