Learn More
Polysulfon-Harz, Pellets, approx. Molekulargewicht 60000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275610 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10635812 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25135-51-7
Summenformel (C27H22O4S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00134387
InChI-Schlüssel ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211415
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysulfone resin
Farbe Bernsteinfarben bis beige
Namenshinweis approx. M.W. 60,000
Physikalische Form Pellets
Dichte 1.2400g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 250 g
IUPAC-Name 4-[2-(4-Hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol;4-(4-Hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.633
Relative Dichte 1.24