Learn More
Cytiva Kapillarschläuche aus Polyethylen (PE)
Artikelnummer. 11320022 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11320022 1.1 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11320022
Marke: Cytiva 19004101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Chromatographieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.1 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 1.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5000 mm
Verpackungsmenge 1er-Packung