Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™ Flexible Magnetstabentferner
Artikelnummer. 11765064 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
33 mm
365 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Farbe unitSize
11765064 33 mm Rot 1 Stück
10603095 33 mm Weiß 1 Stück
11729695 33 mm Gelb 1 Stück
11775064 33 mm Blau 1 Stück
12301288 365 mm Rot 1 Stück
12311288 365 mm Blau 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11765064
Marke: Bel-Art™ H377740111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der flexible magnetische Rührstab holt Rührstäbe aus Laborwaschbecken und -behältern.
  • Flexible Stange aus Teflon™ mit leistungsstarkem, mit Alnico Teflon™ beschichtetem Magneten
  • Erhältlich in vier Farben, zwei Magnetgrößen
  • Die flexible weiße Stange ist 33 cm (13 Zoll) lang
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Rot
Länge (metrisch) 33 mm
Material Polytetrafluorethylen