Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™ Flexible Magnetstabentferner
Artikelnummer. 12301288 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
33 mm
365 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Farbe unitSize
12301288 365 mm Rot 1 Stück
10603095 33 mm Weiß 1 Stück
11765064 33 mm Rot 1 Stück
11729695 33 mm Gelb 1 Stück
11775064 33 mm Blau 1 Stück
12311288 365 mm Blau 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12301288
Marke: Bel-Art™ H377740010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der flexible magnetische Rührstab holt Rührstäbe aus Laborwaschbecken und -behältern.
  • Flexible Stange aus Teflon™ mit leistungsstarkem, mit Alnico Teflon™ beschichtetem Magneten
  • Erhältlich in vier Farben, zwei Magnetgrößen
  • Die flexible weiße Stange ist 33 cm (13 Zoll) lang
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Rot
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entnahme von magnetischen Rührstäben aus Behältern oder nicht-magnetischen Spülbeckenabläufen und Senkfallen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührstäbe
Länge (angloamerikanisch) 14.38 in.
Durchmesser (metrisch) 12.5 mm
Länge (metrisch) 365 mm
Material Stab aus Teflon mit Teflon-beschichtetem Alnico Magnet
Typ Greifer für Rührstäbe