Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™ Flexible Magnetstabentferner
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
33 mm
365 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flexible Stange aus Teflon™ mit leistungsstarkem, mit Alnico Teflon™ beschichtetem Magneten
- Erhältlich in vier Farben, zwei Magnetgrößen
- Die flexible weiße Stange ist 33 cm (13 Zoll) lang
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entnahme von magnetischen Rührstäben aus Behältern oder nicht-magnetischen Spülbeckenabläufen und Senkfallen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührstäbe |
| Länge (angloamerikanisch) | 14.38 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12.5 mm |
| Länge (metrisch) | 365 mm |
| Material | Stab aus Teflon mit Teflon-beschichtetem Alnico Magnet |