Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™ Flexible Magnetstabentferner
Der flexible magnetische Rührstab holt Rührstäbe aus Laborwaschbecken und -behältern.
44.80 € - 55.05 €
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10603095
|
Bel-Art™
H37774-0101 |
Weiß | 33 mm |
44.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765064
|
Bel-Art™
H37774-0111 |
Rot | 33 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11729695
|
Bel-Art™
H37774-0131 |
Gelb | 33 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775064
|
Bel-Art™
H37774-0121 |
Blau | 33 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12301288
|
Bel-Art™
H37774-0010 |
Rot | 365 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12311288
|
Bel-Art™
H37774-0020 |
Blau | 365 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Flexible Stange aus Teflon™ mit leistungsstarkem, mit Alnico Teflon™ beschichtetem Magneten
- Erhältlich in vier Farben, zwei Magnetgrößen
- Die flexible weiße Stange ist 33 cm (13 Zoll) lang
- Autoklavierbar