Learn More
mb2 Polyurethanstuhl auf Rollen - Asynchroner Mechanismus
Beschreibung
- Stuhl aus Polyurethan
- Sitzfläche und Rückenlehne aus Polyurethan
- Asynchroner Mechanismus, verstellbarer Sitz und Rückenlehne
- Pneumatikzylinder niedrig
- 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
- Rollen für harte Böden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborplatz |
| Farbe | Schwarz |
| Einstellbar (Höhe) | Ja |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Standard |
| Menge | Je 1 |
| Sitzhöhe | 420 bis 560 mm |
| Gewicht (metrisch) | 11.58 kg |
| Mit Armlehnen | Nein |
| Mit Rückenlehne | Ja |
| Mehr anzeigen |