Learn More
mb2 Polyurethan-Perforationsstuhl auf Rollen - Asynchroner Mechanismus
Artikelnummer. 30130635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30130635 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30130635 Lieferant mb2 Lieferanten-Nr. AP3PEXB1D1E2
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyurethan-Stuhl mit Perforation auf Rollen – Normale Hubhöhe – Asynchroner Hubmechanismus
  • Stuhl aus perforiertem Polyurethan
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus perforiertem Polyurethan
  • Asynchroner Mechanismus, verstellbarer Sitz und Rückenlehne
  • Pneumatikzylinder niedrig
  • 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
  • Rollen für harte Böden.
Spezifikation
Produkttyp Laborplatz
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Standard
Menge Je 1
Sitzhöhe 410 bis 530 mm
Gewicht (metrisch) 14.70 kg
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Ja
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Ja
Material Polyurethan
Sitztyp Tischhöhe