Learn More
LABPLAS Polyurethan-Sani-Schwamm mit Letheen-Brühe
Beschreibung
- Polyurethan-Sani-Schwamm
- Gesättigt mit Letheenbrühe
- Abmessungen: 160 x 229 mm
- Fassungsvermögen: 600 ml
- Option zur Beigabe von Handschuhen zum Set
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hygiene-Schwamm-Probenentnahmeset |
| Medientyp | Neutralisatoren |
| Sterilität | Steril |
| Enthält | Keine |