Learn More
LABPLAS Polyurethan-Sani-Stick mit Neutralisierungspuffer
Artikelnummer. 17946689
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Handschuhe
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17946689 Handschuhe 100 Stück
17916509 Keine 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17946689 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. KSS67915NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 €
    338.28 € / 100 Stück
    Sparen 14.72 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetischer Polyurethanschwamm mit Stiel zur Probenahme von Oberflächen, mit Puffer zur Neutralisierung von Desinfektionsmitteln.
  • Polyurethan-Sani-Stick
  • Gesättigt mit neutralisierendem Puffer
  • Abmessungen: 160 x 229 mm
  • Fassungsvermögen: 600 ml
  • Option zur Beigabe von Handschuhen zum Set
Spezifikation
Produkttyp Hygiene-Schwamm-Probenentnahmeset
Medientyp Neutralisatoren
Sterilität Steril
Enthält Handschuhe