Learn More
mb2 Sitzstühle aus Polyurethan
Artikelnummer. 11927264
Click to view available options
:
Height: 660mm
Artikelnummer. 11927264
Marke: mb2 AP3XB2D1NE3
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Polyurethane chair on glides - Mid lift - Asynchronous mechanism
  • Chair in polyurethane
  • Seat and back in polyurethane
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • glides
Spezifikation
Produkttyp Sitzstuhl
Farbe Black
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Height
Autoklavierbar Not Autoclavable
Rückenausführung Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Tischaufstellung
Höhe (metrisch) 660 mm
Menge Je 1
Sitzhöhe 450 to 630 mm
Gewicht (metrisch) 11.60 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung Yes
Material Polyurethane
Sitztyp Medium Bench Height