Learn More
RETSCH Siebhilfen aus Polyurethan, Würfelform
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
12 x 12 x 12 mm
20 x 20 x 20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Typ: Vulkollan-Würfel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Würfel |
| Material | Polyurethan |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 20 x 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400 |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |