Learn More
Ark Plas Products™ Polyurethan-Schläuche
Description
- Bietet Flexibilität und hohe Stoßfestigkeit für Langlebigkeit
- Überdurchschnittliche Leistung bei kalten Temperaturen
- Extrudiert mit modernster Inline-Prozessüberwachung
- Lieferung von Großpackungen auf Papprollen
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Polyurethan |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 500 m |
| Dicke (metrisch) | 1.58 mm |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Naturfarben |
| Härte | 85 (Shore A) |