missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Polyurethan-Schläuche

Artikelnummer. 11841930
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3.1 mm
Packungsgröße:
30 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11841930 3.1 mm 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11841930 Lieferant Ark Plas Products™ Lieferanten-Nr. TAX68AN0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Entwickelt für Anwendungen, bei denen flexible Schläuche mit einfacher Verlegung erforderlich sind. ARK Plas Products™ Polyurethan-Schläuche werden mit modernsten Inline-Prozessüberwachungsanlagen extrudiert, um höchste Qualität zu gewährleisten.

  • Schläuche aus naturfarbenem Polyurethan
  • Standardschläuche werden lose auf Kartonspulen geliefert

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Dicke (metrisch) 0.76 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Naturfarben
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.