Learn More
Polyvinylalkohol, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyvinylalkohol |
| Farbe | Weiß |
| CAS | 9002-89-5 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Summenformel | (C2H4O)n |
| MDL-Nummer | MFCD00081922 |
| Dichte | 1.25 bis 1.50 g/l |
| Synonym | Vinylalkohol, Polyvinylalkohol, Hydroxyethen, Hydroxyethylen, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval |
| Menge | 1 kg |
| InChI-Schlüssel | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |