Learn More
VITLAB™ Laborschalen aus Polyvinylchlorid
Beschreibung
- Weiß
- Allzweck
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 150 x 50 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Polyvinylchlorid |
| Typ | Laborschalen |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Form | Rechteckig |