Learn More
Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid
Artikelnummer. 12637785
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
300 mm
350 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12637785 350 mm 10 Stück
10460163 300 mm 10 Stück
10524281 250 mm 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 12637785
Marke: Kartell™ 0049900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimieren das Verkratzen mit einem Stab aus PVC und bieten dadurch Haltbarkeit. Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid sind der perfekte Ersatz für einen Rührstab aus Glas.
Minimieren das Verkratzen mit einem Stab aus PVC und bieten dadurch Haltbarkeit.Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid sind der perfekte Ersatz für einen Rührstab aus Glas.
  • Starr
  • Leicht
  • Unzerbrechlich
  • Idealer Ersatz für Glasstäbe
Spezifikation
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 7.15 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Menge 10/Pckg.
Typ Rührstab