Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Artikelnummer. 10300771
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Höhe (metrisch):
71 mm
83,5 mm
87 mm
94 mm
98,5 mm
105,5 mm
108 mm
118,5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Packungsgröße:
1 Stück
114 Stück
126 Stück
162 Stück
21 Stück
288 Stück
44 Stück
48 Stück
480 Stück
80 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10300771
Marke: Kautex™ 2000070597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
Material PVC
Anzahl pro Karton 406
Menge 406/Karton
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 87 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschluss, Schaumstoffeinsatz