Learn More
Polyvinylpyrrolidon, vernetzt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-186892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10246760 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10013573 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10083130 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10668504 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10246760
Marke: Thermo Scientific Acros 227480250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25249-54-1 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25249-54-1
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD00149016
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß
pH 5 to 8 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver
Merck Index 14, 7697
Menge 25 g
Reinheit (%) 11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is)
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Wasser 5% max. (K.F.)