Learn More
Polyvinylpyrrolidon, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27893
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10619173
Marke: Fisher BioReagents BP431100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Polyvinylpyrrolidon, > -95 %, C6H9NO, CAS-Nummer-9003-39-8, n-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Ethenyl, n-Vinyl-2-Pyrrolidon, 1-Vinylpyrrolidin-2-on, 1-Vinylpyrrolidon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidon, n-Vinylpyrrolidon, n-Vinylpyrrolidinon, Vinylpyrrolidon, 500 g
Polyvinylpyrrolidon, > -95 %, C6H9NO, CAS-Nummer-9003-39-8, n-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Ethenyl, n-Vinyl-2-Pyrrolidon, 1-Vinylpyrrolidin-2-on, 1-Vinylpyrrolidon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidon, n-Vinylpyrrolidon, n-Vinylpyrrolidinon, Vinylpyrrolidon, 500 g
Polyvinylpyrrolidon ist ein Bestandteil des Denhardt-Reagenzes, das häufig bei Nukleinsäurenhybridisierungsverfahren verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß
pH 3 bis 7
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 100°C
Asche 0.05% max.
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)≥95 %
Merck Index 15, 7814
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥95%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche